Merck
T5026
Sigma-Aldrich
Drummond sequencing pipette tips
O.D. 0.19 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
polycarbonate
無菌性
non-sterile; autoclaved
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Drummond Scientific 3-000-203-G/.2
外径
0.19 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable, autoclavable, flexible, polycarbonate pipet tips.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)