Merck
T4813
Sigma-Aldrich
Thymidine-(methyl-3H)
≥95% radiochemical purity basis (HPLC), extent of labeling: 20-25 Ci/mmol, aqueous ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O5
CAS番号:
分子量:
242.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% radiochemical purity basis (HPLC)
形状
aqueous ethanol solution
標識化の程度
20-25 Ci/mmol
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[3H]C([3H])([3H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
コンビバイアル入り
物理的形状
2%エタノ-ル含有水溶液