Merck
T4693
Sigma-Aldrich
チロホスチンAG 537
≥98%
別名:
Bis-Tyrphostin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N4O6
分子量:
448.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
有効性
0.4 μM IC50
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCNC(=O)\C(=C\c2ccc(O)c(O)c2)C#N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
EGF-R inhibitor
Tyrphostin AG 537 is a strong inhibitor of pro-PHBP (proenzyme form of plasma hyaluronan-binding protein) stimulation1.
調製ノート
Tyrphostin AG 537 is soluble in DMSO.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eisaku Yamamoto et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(10), 2070-2072 (2011-10-08)
Plasma hyaluronan-binding protein (PHBP) is a serine protease the activation of which is implicated in inflammation. Previous investigations have suggested the presence of catechol-binding sites in its proenzyme form, pro-PHBP. Here we found that compounds with plural catechol groups conjugated