Merck
T4414
Sigma-Aldrich
Silicone rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
内径 × 外径
3/8 in. × 5/8 in.
壁サイズ
1/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明かつ柔軟。温度範囲: -80~500°F濃酸または希水酸化ナトリウムに使用しないでください。高温用途に適しています。