T3702
Anti-TMP21 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-TMED10, transmembrane emp24-like trafficking protein 10, Anti-Transmembrane protein Tmp21 21 kDa, Anti-Transmembrane trafficking protein, Anti-p24delta
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~21 kDa
化学種の反応性
rat (predicted), human, mouse (predicted)
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 cell lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMED10(10972)
mouse ... Tmed10(68581)
rat ... Tmed10(84599)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T3702-200UL:
T3702-25UL:
T3702-VAR:
T3702-BULK:
IXO14387:
試験成績書(COA)