Merck
T3512
Sigma-Aldrich
チミジン 3′-モノホスファート ナトリウム塩
99% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O8PNa
CAS番号:
分子量:
344.19
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
99% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](CP(O)(O)=O)C2)C=C(C)C(N1)=O.[CH4]
InChI
1S/C10H15N2O8P.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI Key
KTAXSUHEUYNIOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
酵素的に調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3