Merck
T3445
Sigma-Aldrich
TFLZn potassium salt
≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15KN2O5S
CAS番号:
分子量:
410.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90% (TLC)
tan
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C([O-])=O)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C18H16N2O5S.K/c1-11-3-4-13-9-14(25-2)10-16(17(13)19-11)20-26(23,24)15-7-5-12(6-8-15)18(21)22;/h3-10,20H,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI Key
YNGNXRJCOYOGHQ-UHFFFAOYSA-M
生物化学的/生理学的作用
May be used to measure intracellular Zn++ levels
注意
遮光保存してください。
アナリシスノート
TFLZn-Zn錯体は、蛍光性であり、励起波長は380 nm、発光波長は510 nmです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3445-BULK:
T3445-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)