Merck
T331060
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 1 μmol, configured for PerkinElmer, configured for ABI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for ABI
configured for PerkinElmer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI Key
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T361010-01:
T331060-100EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)