Merck
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-トレオニン
別名:
(2R,3R)-2-アミノ-3-ヒドロキシ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721644
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
276 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)