Merck
T2532
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-D-galactal
≥90%
別名:
1,2-Dideoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-lyxo-1-hexenopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O7
CAS番号:
分子量:
272.25
Beilstein:
90782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
InChI Key
LLPWGHLVUPBSLP-IJLUTSLNSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T2532-BULK:
T2532-250MG:
T2532-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)