Merck
T1507
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester
≥98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H31N3O7
CAS番号:
分子量:
521.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
product name
Tyr-Tyr-Tyr Methyl ester,
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
white to off-white
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C28H31N3O7/c1-38-28(37)25(16-19-6-12-22(34)13-7-19)31-27(36)24(15-18-4-10-21(33)11-5-18)30-26(35)23(29)14-17-2-8-20(32)9-3-17/h2-13,23-25,32-34H,14-16,29H2,1H3,(H,30,35)(H,31,36)
InChI Key
UXCUYXDJYCOPDL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1507-100MG:
T1507-5MG:
T1507-BULK:
T1507-VAR:
T1507-25MG:
試験成績書(COA)