Merck
T1142
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-meso-inositol
~98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H60O6Si6
CAS番号:
分子量:
613.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H60O6Si6/c1-31(2,3)25-19-20(26-32(4,5)6)22(28-34(10,11)12)24(30-36(16,17)18)23(29-35(13,14)15)21(19)27-33(7,8)9/h19-24H,1-18H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24-
InChI Key
FRTKXRNTVMCAKI-HPEVMFQJSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1142-VAR:
T1142-BULK:
T1142-500MG:
T1142-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)