Merck
T1128
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
237.29
Beilstein:
2696011
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI Key
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1128-250MG:
T1128-5G:
T1128-1G:
T1128-BULK:
試験成績書(COA)