Merck
T1017
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylglycerol
liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H32O3Si3
CAS番号:
分子量:
308.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
clear colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)