Merck
T0892
Sigma-Aldrich
インターロイキン-2 ラット由来
from rat, suitable for cell culture
別名:
rIL-2, IL-2, T細胞増殖因子, IL-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
rat
形状
solid
有効性
0.2-2.5 units/mL
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rat ... Il2(116562)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
インターロイキン2は、Tリンパ球のある種のサブセットによって産生される免疫調節因子です。このリンホカインは、活性化されたT細胞と関連する細胞型の長期的な増殖を促進します。インターロイキン2は、NK細胞の活性化と増殖で役割を果たし、γインターフェロンとB細胞増殖因子の分泌を誘導し、IL-2受容体の発現を調節します。
単位の定義
IL-2依存性細胞分解T細胞リンパ球への3H-チミジン取り込み量の最大値の50%の誘導に必要な量を1 unitと定義します。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2μmフィルタ-で減菌濾過済み, PBS溶液, 1 mg BSAを含有)。
調製ノート
コンカナバリンAで刺激されたラット脾細胞の培養に用いる調整済み培地から精製されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0892-2KU:
T0892-BULK:
T0892-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M D Jyothi et al.
Scandinavian journal of immunology, 52(2), 148-155 (2000-08-10)
We have previously shown that inducible nitric oxide synthase (iNOS) was up-regulated in natural killer (NK) cells when AK-5 tumour cells were transplanted subcutaneously into syngeneic Wistar rats. This study was designed to investigate the role of interleukin (IL)-2 during