Merck
T0828
Sigma-Aldrich
L-タリトール
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
詳細
希少な糖アルコール(ポリオール)です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0828-VAR:
T0828-100MG:
T0828-BULK:
試験成績書(COA)