Merck
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N2O11P2S
CAS番号:
分子量:
420.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
濃度
≥65%
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O