Merck
T0283
Sigma-Aldrich
Calcitonin rat
≥95% (HPLC), powder
別名:
チロカルシトニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C148H228N40O46S3
CAS番号:
分子量:
3399.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccc(O)cc5)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C6CSSCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N6)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)N7CCCC7C(N)=O
遺伝子情報
Amino Acid Sequence
Cys-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Leu-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ser-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
生物化学的/生理学的作用
血中カルシウムを低下させるホルモンであり、甲状腺の傍濾胞細胞および非哺乳類脊椎動物の後鰓体で産生されます。骨芽細胞や骨細胞による骨吸収抑制の結果、血中カルシウムやリン酸が低下します。
その他情報
32アミノ酸のポリペプチドであり、そのうち8残基はすべての生物種で保存されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0283-VAR:
T0283-BULK:
T0283-50UG:
T0283-250UG:
T0283-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)