安全性情報
SRP6186
Sigma-Aldrich
Platelet Factor 4 from human platelets
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
C-X-C motif chemokine 4, Iroplact, Oncostatin-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
27.1 kDa
包装
pkg of 20 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PF4(5196)
詳細
A heparin-neutralizing protein which is contained in platelet storage granules. Platelet Factor 4 is released during aggregation, but its actual role in normal or abnormal hemostasis is unknown.
物理的形状
Lyophilized from 20 mM Tris, pH 8.3, with 1.5 M NaCl.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6186-20UG:
SRP6186-BULK:
SRP6186-VAR:
試験成績書(COA)