安全性情報
SRP6140
Sigma-Aldrich
hSUMO1-AMC human
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
Small ubiquitin-related modifier 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
11.142
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SUMO1(7341)
詳細
hSUMO1-AMC is prepared via the conjugation of 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) to the C-terminal Gly of hSUMO1. This conjugation quenches the intrinsic fluorescence of AMC. Upon incubation with a protease recognizing hSUMOs, such as Senp1 or Senp2, AMC is released and the increase in fluorescence at 460 nm (Exc. 380 nm) can be measured. The enhanced purity of hSUMO1-AMC compared to that of other commercial vendors leads to a greater signal to noise ratio. This protein contains no extraneous tags.
物理的形状
凍結乾燥粉末
調製ノート
バイアルは、開封前に遠心してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6140-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)