Merck
SRP5371
Sigma-Aldrich
SCYL1, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
GKLP, HT019, NKTL, NTKL, P105, TAPK, TEIF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~85 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SCYL1(57410)
詳細
SCYL1 is a transcriptional regulator belonging to the SCY1-like family of kinase-like proteins. SCYL1 has a divergent N-terminal kinase domain that is thought to be catalytically inactive
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5371-20UG:
試験成績書(COA)