リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~75 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Lmtk3(381983)
詳細
LMTK3, or Lemur tyrosine kinase 3, belongs to the LMR subfamily of tyr protein kinases. LMTK3 decreases the activity of protein kinase C (PKC) and also leads to phosphorylation of AKT (Ser473), thereby increasing binding of forkhead box O3 (FOXO3) to the ESR1 promoter. LMTK3 phosphorylates ER alpha, protecting it from proteasomal degradation in vitro. Knockdown of LMTK3 leads to a reduction of tumor volume in an orthotopic mouse model and abrogates proliferation of ER alpha+ but not ER alpha- cells, indicative of its role in ER alpha activity. These findings reveal LMTK3 as a new therapeutic target for breast cancer.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5362-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)