Merck
SRP5347
Sigma-Aldrich
p33ING2, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ING1L, ING2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~62 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ING2(3622)
詳細
p33ING2 is a member of the inhibitor of growth (ING) family that is associate with and modulates the activity of histone acetyltransferase (HAT) and histone deacetylase (HDAC) complexes and function in DNA repair and apoptosis. P33ING2 is a DNA damage-inducible gene that negatively regulates cell proliferation through activation of p53 by enhancing its acetylation. P33ING2 is required for initial DNA damage sensing and chromatin remodeling in the nucleotide excision repair process.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5347-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)