Merck
SRP5334
Sigma-Aldrich
PP2C-γ, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MGC1675, MGC2870, PP2C-GAMMA, PP2CG, PPM1G, PPP2CG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
1920-2880 nmol/min·mg
分子量
~105 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PPM1G(5496)
詳細
PP2Cγ is a member of the PP2C family of Ser/Thr protein phosphatases which are known to be negative regulators of cell stress response pathways. PP2C gamma is found to be responsible for the dephosphorylation of Pre-mRNA splicing factors, which is important for the formation of functional spliceosome. PP2C gamma is highly expressed in testis, skeletal muscle, and heart. PP2C gamma also plays a main role in regulating cell cycle progression.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5334-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)