Merck
SRP5331
Sigma-Aldrich
DYRK3, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DYRK5, RED, REDK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
194-290 nmol/min·mg
分子量
~95 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... DYRK3(8444)
詳細
DYRK3 or dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3 is belongs to the DYRK family of dual-specificity protein kinases that catalyze autophosphorylation on serine/threonine and tyrosine residues. DYRK3 expressed in E. coli undergoes tyrosine autophosphorylation and catalyzes phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. DYRK3 regulate different steps of the caveolar cycle. DYRK3 can promote cell survival through phosphorylation and activation of SIRT1. DYRK3 directly phosphorylate SIRT1 at Thr(522), promoting deacetylation of p53.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5331-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)