Merck
SRP5292
Sigma-Aldrich
PIP5K1A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
RP11-68I18.9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
947-1281 nmol/min·mg
分子量
~86 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PIP5K1A(8394)
詳細
PIP5K1A or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 alpha phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1 is required for Wnt3a-induced LRP6 phosphorylation at ser1490 in mammalian cells. Wnt3a stimulates the formation of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphates through ′frizzled′ and ′dishevelled′, the latter of which directly interacts with and activated PIP5KI. PIP5K1A-mediated PIP production is crucial for HIV-1 entry and the early steps of infection in permissive lymphocytes. Overexpression of wild-type PI4P5K1A increases HIV-1 Env-mediated PIP production and enhances viral replication in primary lymphocytes.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5292-10UG:
試験成績書(COA)