リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
64-96 RLU/min·ng
分子量
~80 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC7(51564)
詳細
HDAC7 or Histone deacetylase 7 belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. The protein encoded by HDAC7 gene has sequence homology to members of the histone deacetylase family whose protein promotes repression mediated via the transcriptional co-repressor SMRT. HDAC7 interacts with β-catenin keeping endothelial cells in a low proliferation stage. HDAC7 regulates NUR77 and apoptosis in developing thymocytes. HDAC7 is expressed in human osteoarthritis that contributes to cartilage degradation via promoting MMP-13 gene expression.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5269-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)