Merck
SRP5208
Sigma-Aldrich
Moesin (410-end)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MSN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~50 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MSN(4478)
詳細
モエシン(membrane-organizing extension spike protein)は、ERMファミリーの一員としてアクチン組織化や極性に影響を与える細胞のシグナル伝達事象を制御し、上皮の完全性を調節しています。上皮細胞におけるモエシンの作用は、Rhoシグナリングの阻害によって生じるとみられています。ERMタンパク質は、細胞骨格と形質膜を連結するという構造的役割を果たしていますが、Rhoシグナリングの調節によってモエシンが欠如した細胞に回復がみられることから、Rho活性の阻害はモエシンのさらに重要な機能であることが示唆されています。また、Rho活性化によって生じるERMの負のフィードバックループは、転移性がん細胞の特徴である遊走性や浸潤性の悪化を阻止する重要なメカニズムである可能性が示されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5208-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olga Speck et al.
Nature, 421(6918), 83-87 (2003-01-04)
Two prominent characteristics of epithelial cells, apical-basal polarity and a highly ordered cytoskeleton, depend on the existence of precisely localized protein complexes associated with the apical plasma membrane, and on a separate machinery that regulates the spatial order of actin
W T Lankes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(19), 8297-8301 (1991-10-01)
Moesin (membrane-organizing extension spike protein, pronounced mó ez in) has previously been isolated from bovine uterus and characterized as a possible receptor protein for heparan sulfate. We now have cloned and sequenced its complete cDNA, which represents a single 4.2-kilobase