Merck
SRP5010
Sigma-Aldrich
CDK2/サイクリンA1、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
p33(CDK2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
70-95 nmol/min·mg
分子量
~58 kDa (CDK1)
~81 kDa (CyclinA1)
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
CDK2は、広範に発現するサイクリン依存性キナーゼファミリーのメンバーです。サイクリン依存性プロテインキナーゼ複合体の触媒サブユニットであるCDK2の活性はG1/S期に限られており、G1/S期の移行に必須とされています。CDK2はサイクリンA、サイクリンEやCDKインヒビターであるp21Cip1(CDKN1A)およびp27Kip1(CDKN1B)を含む複合体の調節サブユニットと結合することにより制御されています。CDK2はSMAD3やFOXO1など複数の細胞内基質をリン酸化しており、FOXO1はリン酸化によって阻害されます。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mMグルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25%グリセロール)の溶液として調製されています。
調製ノート
開封後は少量に分注して-70°Cで保存してください。繰り返して使用したり、何回も凍結融解をしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5010-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haojie Huang et al.
Science (New York, N.Y.), 314(5797), 294-297 (2006-10-14)
The function of cyclin-dependent kinase 2 (CDK2) is often abolished after DNA damage. The inhibition of CDK2 plays a central role in DNA damage-induced cell cycle arrest and DNA repair. However, whether CDK2 also influences the survival of cells under
B Levkau et al.
Molecular cell, 1(4), 553-563 (1998-07-14)
Apoptosis of human endothelial cells after growth factor deprivation is associated with rapid and dramatic up-regulation of cyclin A-associated cyclin-dependent kinase 2(cdk2) activity. In apoptotic cells, the C termini of the cdk inhibitors p21Cip1/Waf1 and p27Kip1 are truncated by specific