Merck
SRP4549
Sigma-Aldrich
IL-20 マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
4×αヘリックスサイトカイン, D ZCYTO10, IL-20, IL10, MGC96907, Zcyto10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
≥100 ng/mL
分子量
~17.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il21(58181)
詳細
マウスIL-20は、標準物質との比較で生物学的に完全な活性を示しています。生物活性は、ヒト表皮ケラチノサイト(HEK2a細胞)における用量依存的なSTAT3活性化作用を測定することにより判定しています。100 ng/mL以上のリコンビナントマウスIL-20により、STAT3の大幅な活性化が観察されています。
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-0.5 mg/mL (Note: Gently pipetting to mix). The solution can be diluted into other aqueous buffers.