安全性情報
SRP3194
Sigma-Aldrich
CTACK (CCL27) マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
ALP, CCL27, Cuteaneous T細胞付着ケモカイン, Skinkine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
10.0-100.0 ng/mL
分子量
10.9 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
off-white to yellow
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CCL27(20301)
詳細
CTACKはケラチノサイト由来のCCケモカインで、CCR10受容体を介してシグナルを伝達します。CTACKとCCR10はどちらも、正常な上皮細胞と刺激された上皮細胞で発現します。CTACKはCLA+ T細胞を選択的に誘引して皮膚に動員します。CTACKには、ほとんどのCCケモカインに高度に保存された4つのシステイン残基があります。成熟型タンパク質には88個のアミノ酸残基が含まれます。組み換えマウスCTACKは95個のアミノ酸残基からなる10.9 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
CTACKはケラチノサイト由来のCCケモカインで、CCR10受容体を介してシグナルを伝達します。組み換えマウスCTACKは95個のアミノ酸残基からなる10.9 kDaのタンパク質です。
シーケンス
LPLPSSTSCC TQLYRQPLPS RLLRRIVHME LQEADGDCHL QAVVLHLARR SVCVHPQNRS LARWLERQGK RLQGTVPSLN LVLQKKMYSN PQQQN
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3194-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Morales et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(25), 14470-14475 (1999-12-10)
In contrast to naive lymphocytes, memory/effector lymphocytes can access nonlymphoid effector sites and display restricted, often tissue-selective, migration behavior. The cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) defines a subset of circulating memory T cells that selectively localize in cutaneous sites mediated in