Merck
SRP2148
Sigma-Aldrich
EF1α、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, FLJ25721, LENG7, PTI1, eEF1A-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~77.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
350 μg/mL
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EEF1A1(1915)
生物化学的/生理学的作用
伸長因子1(EEF1A)のαサブユニットは、アミノアシルtRNAの80Sリボソームへの結合に関わっています。このプロセスの間に、GTPは加水分解されてGDPになります。EEF1Aはこの機能を発揮するため、グアニンヌクレオチド、80Sリボソーム、およびアミノアシルtRNAに結合するドメインを有しています。またEEF1AはEEF1のβサブユニットに結合し、結合GDPとGTPを交換します。真核生物の伸長因子1A(eEF1A)に関わる多分子複合体が、タンパク質合成におけるtRNAチャネリング(ベクトル移動)に重要な役割を果たすことが示唆されています。HIV-1マトリックスタンパク質(MA)が、アミノアシルtRNAをリボソームに運ぶ翻訳機構の必須要素である、伸長因子1α(EF1α)と相互作用することが明らかになっています。MAとEF1αの相互作用はin vitroで翻訳を障害します。この結果は、以前に提案されていたモデルである「Gagの蓄積による翻訳の阻害が、ポリソームからのウイルスRNAの放出に働き、RNAを新生ビリオンに詰めることを許す」ことに一致します。転写伸長因子eEF1Aとそのグアニンヌクレオチド交換因子であるeEF1Bβが、翻訳調節性腫瘍タンパク質(TCTP)と相互作用するパートナーとして同定されています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2148-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cans, C., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 24, 13892-13897 (2003)
J H Brands et al.
European journal of biochemistry, 155(1), 167-171 (1986-02-17)
The primary structure of the alpha subunit of elongation factor 1 (EF-1 alpha) from human MOLT 4 cells was determined by cDNA sequencing. The data show that the conservation of the amino acid sequence is more than 80% when compared
A Cimarelli et al.
Journal of virology, 73(7), 5388-5401 (1999-06-11)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) gag-encoded proteins play key functions at almost all stages of the viral life cycle. Since these functions may require association with cellular factors, the HIV-1 matrix protein (MA) was used as bait in a