Merck
SRP2132
Sigma-Aldrich
RAR, γ 異性体、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
NR1B3, RARC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~77 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
800 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RARG(5916)
生物化学的/生理学的作用
核受容体は、知られている中で最大の転写因子ファミリーを形成し、ホルモンの影響を転写反応に導入することで、脊椎動物の発生と成体の生理機能のほぼすべての面に重要な役割を果たしています。このファミリーは次の2つのドメインによって規定されます。(a)約66のアミノ酸からなる、高度に保存された中央部位のDNA結合ドメイン(DBD)。(b)約250のアミノ酸からなる、構造的に保存されたC末端のリガンド結合ドメイン(LBD)。このN末端領域は、核内受容体配列の中で、保存性が最も低いものです。ビタミンAからの天然誘導体であり合成誘導体でもあるレチノイドは、多くのヒト腫瘍細胞の増殖を阻害することが明らかになっています。この増殖抑制の正確な機構は不明ですが、レチノイン酸受容体(RAR)とレチノイドX受容体(RXR)の重要性は、多数の腫瘍細胞モデルで確立されています。3種類のRAR(RAR、RAR、およびRAR)が同定されています。これらは相同ですが、レチノイン酸結合ドメインが僅かに異なっています。トランス活性化アッセイおよびRAR、RARおよびRARとのレチノイド結合アッセイから、RAとRAアナログに対する親和性はRARごとに異なることが明らかになっています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2132-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Retinoic acid receptors: transcription factors modulating gene regulation, development, and differentiation.
E Linney
Current topics in developmental biology, 27, 309-350 (1992-01-01)
Nonsteroid nuclear receptors: what are genetic studies telling us about their role in real life?
P Kastner et al.
Cell, 83(6), 859-869 (1995-12-15)
M Leid et al.
Trends in biochemical sciences, 17(10), 427-433 (1992-10-01)
Complexity in the retinoid signalling system arises from a combination of several forms of retinoic acid, multiple cytoplasmic binding proteins and nuclear receptors, and the existence of polymorphic retinoic acid response elements. Additional diversity appears to be generated by heterodimeric