Merck
SRP2112
Sigma-Aldrich
TFIIB、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
TF2B, TFIIB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~61.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
400 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GTF2B(2959)
生物化学的/生理学的作用
転写因子IIB(TFIIB)は、RNAポリメラーゼIIによる転写の必須因子です。RNAポリメラーゼII、TFIIF、およびTFIID-DNA複合体の選択的結合、また転写開始部位の特定に必要です。ヒトTFIIBは35 kDaの単一ポリペプチドで、SUA7サブユニットの産物である酵母因子に相同しています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2112-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
General initiation factors for RNA polymerase II.
R C Conaway et al.
Annual review of biochemistry, 62, 161-190 (1993-01-01)
S Malik et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(21), 9553-9557 (1991-11-01)
Transcription factor TFIIB is a ubiquitous factor required for transcription initiation by RNA polymerase II. Previous studies have suggested that TFIIB serves as a bridge between the "TATA"-binding factor (TFIID) and RNA polymerase II during preinitiation complex assembly and, more
The general transcription factors of RNA polymerase II.
G Orphanides et al.
Genes & development, 10(21), 2657-2683 (1996-11-01)