Merck
SRP2067
Sigma-Aldrich
CAR、リガンド結合ドメイン (101-348) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
CAR, CAR1, MB67, MGC150433, MGC97144, MGC97209
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~30 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
500 μg/mL
clear
colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NR1I3(9970)
生物化学的/生理学的作用
構成的アンドロスタン受容体(CAR)は、オーファン核内ホルモン受容体ファミリーのメンバーとして、1994年に同定されました。CARは構成的に活性であるため、「フェノバルビトール様」化合物によりさらに活性化されますが、このうち最も強力なのは合成化合物のTCPOBOPです。CARは、活性化により、生体異物の薬物を代謝する酵素であるシトクロムP450を調節します。核内受容体であるPXRとCARの間には、重複した機能がいくつか認められます。最近、CARとPXRは、胆汁酸クリアランスと胆汁うっ滞性肝障害に役割を有することが示されました。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2067-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Baes et al.
Molecular and cellular biology, 14(3), 1544-1552 (1994-03-01)
We have identified and characterized a new orphan member of the nuclear hormone receptor superfamily, called MB67, which is predominantly expressed in liver. MB67 binds and transactivates the retinoic acid response elements that control expression of the retinoic acid receptor
P Wei et al.
Nature, 407(6806), 920-923 (2000-11-01)
Organisms encounter a wide range of foreign compounds--or 'xenobiotics'--with potentially harmful consequences. The cytochrome P450 (CYP) enzymes metabolize xenobiotics and thus are a primary defence against these compounds. Increased expression of specific CYP genes in response to particular xenobiotics is