Merck
SRP2033
Sigma-Aldrich
Topo I (197-651) (コアドメイン) ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
TOPI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.24
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~56 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
500 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TOP1(7150)
生物化学的/生理学的作用
ヒトDNAトポイソメラーゼIは、DNAトポイソメラーゼファミリーの中で最も研究が進んでいます。エネルギーを用いることなく正および負のスーパーコイルの両者を弛緩させる反応を触媒します。DNAトポイソメラーゼIは、DNA複製および転写活性化に加えて、前mRNAスプライシング、細胞周期、このほか、細胞増殖や発育中の遺伝子制御経路においても重要な役割を果たしています。アミノ酸第215~636位のコアドメインは高度に保存されており、DNA結合活性を保持しています。Topo Iは、5'-(A/T)(G/C)(A/T)T-3'を優先的に、DNAをニックすることが明らかにされています。カンプトテシンとそのアナログは、topo I-DNA複合体を安定化し、ひいてはDNAとRNAの合成を阻害することによって、強力な抗癌化合物として試験されています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2033-5UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Stewart et al.
The Journal of biological chemistry, 271(13), 7593-7601 (1996-03-29)
Amino acid sequence comparisons of human topoisomerase I (Topo I) with seven other cellular Topo I enzymes reveal that the enzyme can be divided into four major domains: the unconserved NH2-terminal domain (24 kDa), the conserved core domain (54 kDa)
M R Redinbo et al.
Science (New York, N.Y.), 279(5356), 1504-1513 (1998-03-21)
Topoisomerases I promote the relaxation of DNA superhelical tension by introducing a transient single-stranded break in duplex DNA and are vital for the processes of replication, transcription, and recombination. The crystal structures at 2.1 and 2.5 angstrom resolution of reconstituted
J J Champoux
Annual review of biochemistry, 70, 369-413 (2001-06-08)
DNA topoisomerases solve the topological problems associated with DNA replication, transcription, recombination, and chromatin remodeling by introducing temporary single- or double-strand breaks in the DNA. In addition, these enzymes fine-tune the steady-state level of DNA supercoiling both to facilitate protein