Merck
SRP2005
Sigma-Aldrich
TFIIE β, p34 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
FE, TF2E2, TFIIE-B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~35 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
250 μg/mL
テクニック
western blot: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GTF2E2(2961)
生物化学的/生理学的作用
ヒト転写因子IIE(TFIIE)は、56 kDa(α)サブユニットと34 kDa(β)サブユニットで構成され、ヘテロ四量体であることが示されています。56 kDaサブユニットには、亜鉛結合ドメインに類似した領域と、キナーゼドメインの触媒ループと相同性を有する領域が含まれています。TFIIEは、溶液中のRNAポリメラーゼIIと結合し、おそらくRNAポリメラーゼIIに付随する前開始複合体とTFIIFを結合させます。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP2005-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Inostroza et al.
The Journal of biological chemistry, 266(14), 9304-9308 (1991-05-15)
Mammalian RNA polymerase II transcription factor IIE (TFIIE) was purified to apparent homogeneity. The activity copurified with polypeptides of 34 and 56 kDa. The 56-kDa subunit was sufficient for low levels of transcription activity in a transcription system reconstituted in
Y Ohkuma et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(23), 9163-9167 (1990-12-01)
Human transcription factor TFIIE, a ubiquitous factor required for transcription initiation by RNA polymerase II, was purified to homogeneity by a combination of conventional and HPLC steps. The purified TFIIE contained equimolar amounts of 57-kDa (TFIIE-alpha) and 34-kDa (TFIIE-beta) polypeptides
M G Peterson et al.
Nature, 354(6352), 369-373 (1991-12-05)
The general transcription factor IIE (TFIIE) is an essential component of the eukaryotic RNA polymerase II initiation complex. We have isolated human complementary DNA clones for both the subunits of TFIIE. Using purified recombinant proteins we find that both subunits