安全性情報
SRP0429
Sigma-Aldrich
PDE4A10 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
別名:
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
比活性
≥75% (compared to standard)
分子量
117 kDa
包装
pkg of 10 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDE4A(5141)
詳細
Human PDE4A10, also known as PDE4A protein isoform 6, transcript variant 3 (GenBank Accession No. NM_001111309) amino acids 2-825 (end) with N-terminal GST-tag, MW= 117 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3?, 5?-cAMP to 5?-AMP per min at 37°C.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0429-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I McPhee et al.
Cellular signalling, 13(12), 911-918 (2001-12-01)
In situ hybridisation methods were used to map the distribution of the novel long PDE4A10 isoform in the brain. PDE4A10 distribution was compared to that of the long PDE4A5 isoform and the short PDE4A1 isoform using probes specific for unique
Angela McCahill et al.
Cellular signalling, 20(11), 2071-2083 (2008-08-30)
Transcripts for the PDE4A10 cyclic AMP phosphodiesterase isoform are present in a wide variety of rat tissues including the heart. Sequence comparisons between the putative human and mouse promoters revealed a number of conserved regions including both an Sp1 and