安全性情報
SRP0411
Sigma-Aldrich
Sestrin 1 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥44% (SDS-PAGE)
別名:
PA26, SEST1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥44% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
65 kDa
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SESN1(27244)
詳細
Human Sestrin1, also known as p53-regulated protein PA26 (GenBank Accession No. NM_014454) full length, amino acids 2-551(end) with N-terminal FLAG-tag, MW=65 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0411-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Broderick, G., et al.
The Pharmacogenomics Journal, 7, 407-419 (2006)
Jun Hee Lee et al.
Science (New York, N.Y.), 327(5970), 1223-1228 (2010-03-06)
Sestrins are conserved proteins that accumulate in cells exposed to stress, potentiate adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK), and inhibit activation of target of rapamycin (TOR). We show that the abundance of Drosophila sestrin (dSesn) is increased upon chronic TOR activation
Andrei V Budanov et al.
Cell, 134(3), 451-460 (2008-08-12)
The tumor suppressor p53 is activated upon genotoxic and oxidative stress and in turn inhibits cell proliferation and growth through induction of specific target genes. Cell growth is positively regulated by mTOR, whose activity is inhibited by the TSC1:TSC2 complex.