Merck
SRP0265
Sigma-Aldrich
PDE4C Active from mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
Dpde1, Dunce, Phosphodiesterase 4C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
94 kDa
包装
pkg of 5 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PDE4C(110385)
詳細
Mouse PDE4C (GenBank Accession No. NM_000923), full length, with N-terminal GST tag, MW = 94 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分間に1 pmolの3',5'-cAMPを5'-AMPに変換する酵素量です。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。