Merck
SRP0138
Sigma-Aldrich
NSD2 (782-end)/ReBPII Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
MMSET, Multiple myeloma SET domain-containing protein, Nuclear SET domain-containing protein 2, REIIBP, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
66.5 kDa
包装
pkg of 20 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... WHSC1(7468)
詳細
Human NSD2 (GenBank Accession No. NM_133330), amino acids 782-end with N-terminal DDDDK (FLAG)-His tag, MW = 66.5 kDa, expressed in Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol, 100 μg/ml FLAG peptide and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0138-20UG:
試験成績書(COA)