安全性情報
SRP0101
Sigma-Aldrich
HDAC 1 from Plasmodium falciparum
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
別名:
HD1, Histone deacetylase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
Plasmodium falciparum
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥40% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
55 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
Plasmodium falciparum ... HDAC1(813532)
詳細
Plasmodium falciparum HDAC1, GenBank Accession No. XM_001352091, full length with C-terminal HIS6-DDDDK (FLAG) tags, MW = 55 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱アセチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 130 mM NaCl and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0101-20UG:
試験成績書(COA)