SML4022
Didemnin B
≥95% (HPLC)
別名:
(2S)-2-Hydroxypropanoyl-L-prolyl-N-methyl-D-leucyl-L-threonyl-(3S,4R,5S)-4-amino-3-hydroxy-5-methylheptanoyl-(2S,4S)-4-hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxohexanoyl-L-leucyl-L-prolyl-N,O-dimethyl-L-tyrosine (9→4)-lactone, N-[1-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-prolyl]didemnin A, NSC 325319, NSC 333841
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
(Powder or Lyophilized powder or film)
色
white to off-white
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C1N2[C@]([H])(C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(OC)C=C3)C(O[C@H](C)[C@H](NC([C@H](N(C([C@H]4N(C([C@H](C)O)=O)CCC4)=O)C)CC(C)C)=O)C(N[C@]([H])([C@H](CC)C)[C@@H](O)CC(O[C@@H](C(C)C)C([C@H](C)C(N[C@H]1CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC2
InChI
1S/C57H89N7O15/c1-15-33(8)46-44(66)29-45(67)79-49(32(6)7)48(68)34(9)50(69)58-39(26-30(2)3)54(73)64-25-17-19-41(64)56(75)62(13)43(28-37-20-22-38(77-14)23-21-37)57(76)78-36(11)47(52(71)59-46)60-51(70)42(27-31(4)5)61(12)55(74)40-18-16-24-63(40)53(72)35(10)65
InChI Key
KYHUYMLIVQFXRI-SJPGYWQQSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML4022-25MG:
SML4022-VAR:
SML4022-5MG:
SML4022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)