コンテンツぞスキップ
Merck
SML2223
WAY-267464 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-(3,5-Dihydroxy-benzyl)-piperazine-1-carboxylic acid 2-methyl-4-(3-methyl-4,10-dihydro-3H-2,3,4,9-tetraaza-benzo[f]azulene-9-carbonyl)-benzylamide dihydrochloride, N-[[4-[(4,10-Dihydro-1-methylpyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepin-5(1H)-yl)carbonyl]-2-methylphenyl]methyl]-4-[(3,5-dihydroxyphenyl)methyl]-1-piperazinecarboxamide dihydrochloride, WAY 267,464 dihydrochloride, WAY 267464 dihydrochloride, WAY-267,464 dihydrochloride, WAY267464 dihydrochloride
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
実隓匏ヒル衚蚘法:
C32H35N7O4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
654.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C=C1C)C(N2CC3=C(NC4=CC=CC=C24)N(N=C3)C)=O)N5CCN(CC5)CC6=CC(O)=CC(O)=C6
InChI
1S/C32H35N7O4.2ClH/c1-21-13-23(31(42)39-20-25-18-34-36(2)30(25)35-28-5-3-4-6-29(28)39)7-8-24(21)17-33-32(43)38-11-9-37(10-12-38)19-22-14-26(40)16-27(41)15-22;;/h3-8,13-16,18,35,40-41H,9-12,17,19-20H2,1-2H3,(H,33,43);2*1H
InChI key
OTFWXMFLPMUDFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist and vasopressin V1a receptor (V1aR) antagonist.
WAY-267464 is a non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (EC50 = 61-881 nM; Ki = 58-978 nM) that, unlike oxytocin (OT), displays antagonist instead of agonist activity toward vasopressin V1a receptor/V1aR (IC50 = 613 nM; Ki = 27-113 nM). WAY-267464 exhibits OT-like anxiolytic effects in assays measuring both behavioral (33% increase in punished crossing by 10 mg/mL ip or 10 ÎŒg/mouse icv in four-plate tests; 75% increased open quadrants stay by 3 ÎŒg/mouse icv in elevated zero maze) and autonomic (47% higher stress-induced hyperthermia by 10 ÎŒg/mouse icv) parameters of the anxiety response. Similar to the antipsychotic-like effects reported for OT, WAY-267464 also reverses disruption in prepulse inhibition of the acoustic startle reflex induced by either MK-801 or amphetamine. Unlike OT, WAY-267464 does not affect immobility in mouse tail suspension test.
WAY-267464 is a non-peptide drug with a novel mechanism of action (MOA) to treat psychosis and schizophrenia.
保管分類
11 - Combustible Solids
䞀䜓䜕が起きおいるの
WGK 3
匕火点 (F)
Not applicable
匕火点°C
Not applicable
適甚法什
詊隓研究甚途を考慮した関連法什を䞻に挙げおおりたす。化孊物質以倖に぀いおは、䞀郚の情報のみ提䟛しおいたす。 補品を安党か぀合法的に䜿甚するこずは、䜿甚者の矩務です。最新情報により修正される堎合がありたす。WEBの反映には時間を芁するこずがあるため、適宜SDSをご参照ください。
SML2223-5MG: + SML2223-25MG: + SML2223-BULK: + SML2223-VAR:
jan
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする