アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC)([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C18H21O8P.2Na/c1-22-14-8-7-12(9-15(14)26-27(19,20)21)5-6-13-10-16(23-2)18(25-4)17(11-13)24-3;;/h5-11H,1-4H3,(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b6-5-;;
InChI Key
VXNQMUVMEIGUJW-XNOMRPDFSA-L
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1131-5MG:
SML1131-BULK:
SML1131-25MG:
SML1131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)