Merck
SML1057
Sigma-Aldrich
NPP
≥98% (HPLC)
別名:
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO4
CAS番号:
分子量:
205.17
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
InChI Key
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1057-BULK:
SML1057-VAR:
SML1057-5MG:
SML1057-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research