安全性情報
SML0697
Sigma-Aldrich
2-MMB
≥98% (HPLC)
別名:
2-Methoxy-N-(4-methylphenyl)-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2
CAS番号:
分子量:
241.29
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
2-MMB rescues the prolonged cardiac action potential in zebrafish carrying a mutation in the potassium channel KCNH2, that results in a condition that mimics long QT syndrome (LQTS).
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0697-BULK:
SML0697-VAR:
SML0697-5MG:
SML0697-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.