Merck
SML0696
Sigma-Aldrich
transpDMA
≥98% (HPLC)
別名:
4-[(4R,6R)-4,6-Diphenyl-1,3-dioxan-2-yl]-N,N-dimethyl-benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25NO2
CAS番号:
分子量:
359.46
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
transpDMA is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6- phosphatase. transpDMA reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)