Merck
SML0046
Sigma-Aldrich
NSC 668036 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
N-[(1,1-ジメチルエトキシ)カルボニル]-L-アラニル-(2S)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタノイル-L-アラニル-(2S)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸 水和物, N-[(1,1-ジメチルエトキシ)カルボニル]-L-アラニル-(2S)-2-ヒドロキシ-3-メチルブタノイル-L-アラニン-(1S)-1-カルボキシ-2-メチルプロピル エステル 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36N2O9 · xH2O
CAS番号:
分子量:
460.52 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(C)[C@H](OC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](OC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C21H36N2O9.H2O/c1-10(2)14(30-19(28)13(6)23-20(29)32-21(7,8)9)16(24)22-12(5)18(27)31-15(11(3)4)17(25)26;/h10-15H,1-9H3,(H,22,24)(H,23,29)(H,25,26);1H2/t12-,13-,14-,15-;/m0./s1
InChI Key
CARNRIDSPYICIM-WFGXUCIJSA-N
アプリケーション
NSC 668036 hydrate may be used in Wnt-mediated cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
NSC 668036は、Wnt経路シグナル伝達分子dishevelled(Dvl)のPDZドメインに結合し、FrizzledによるDvlの結合および活性化を遮断します。アフリカツメガエル胚では、NSC 668036は、Wnt3Aに誘導される標的遺伝子Siamoisの発現と二次軸の形成を阻害しました。
その他情報
吸湿性です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0046-5MG:
SML0046-VAR:
SML0046-BULK:
SML0046-25MG:
試験成績書(COA)