Merck
SMB00171
Sigma-Aldrich
9″-Hydroxyjasmesoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42O14
CAS番号:
分子量:
590.61
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3